Merck
1.00732
Sulfuric acid
95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sulfuric acid
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Sulfuric acid 95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
95-97% (alkalimetric)
Forma
liquid
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
oldhatóság
water: soluble (caution ! development of heat)
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
kation nyomok
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.05 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Be: ≤0.01 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.01 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
NH4+: ≤2 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.01 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
  • Nuclear magnetic resonance analysis of a chemically cross-linked ferrous-methylthymol blue-polyvinyl alcohol radiochromic gel dosimeter.: Researchers applied NMR to analyze a ferrous-methylthymol blue-polyvinyl alcohol gel dosimeter, showing its potential for accurate radiation dose measurements in medical and industrial applications (Eyadeh et al., 2019).
  • Discriminate sensing of pyrophosphate using a new tripodal tetramine-based dinuclear Zn(II) complex under an indicator displacement assay approach.: This work presented a novel sensing method for pyrophosphate detection using a Zn(II) complex and methylthymol blue in an indicator displacement assay, highlighting its selectivity and efficiency (Watchasit et al., 2014).
  • Direct colorimetric detection of copper(II) ions in sampling using diffusive gradients in thin-films.: The study introduced a colorimetric technique utilizing methylthymol blue for direct detection of copper(II) ions via diffusive gradients in thin-films, offering a simple and effective analytical tool (McGifford et al., 2010).
  • Experimental correlation between the pKa value of sulfonphthaleins with the nature of the substituents groups.: This research explored the relationship between the pKa values of sulfonphthaleins, including methylthymol blue, and their substituent groups, providing insights for better understanding and predicting their behavior in various chemical environments (Balderas-Hernández et al., 2008).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Density (d 20/20): 1.834 - 1.837
Chloride (Cl): ≤ 0.1 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.05 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.01 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.1
Ca (Calcium): ≤ 0.2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.01 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.1
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1
Li (Lithium): ≤ 0.01 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.05 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.02 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.1
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.1
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Date of expiry: see product label
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
PowerPoint Template
Összes mutatása