Fontos dokumentumok
26239
SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
About This Item
UNSPSC kód:
42142600
material
bevel tip stainless steel needle
tűméret
26 ga
leírás
10F
Jellemzők
point style #2
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 002033
tű H
50 mm
térfogat
10 μL
Általános leírás
Extended protection tube from top of the flange to help prevent plunger bending during injection.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)