Fontos dokumentumok
252883
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine
Dye content 95 %
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
λmax
424 nm
653 nm (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OC)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OC)cc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C48H38N4O4/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31/h5-28,49,52H,1-4H3/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJOJZHHAECOAFH-PJEPRTEXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?