Merck
252921
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
≥90.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H10F20N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
974.55
Beilstein:
604408
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
λmax
416 nm
507 nm (2nd)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc([nH]5)c(-c6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F)c7ccc(n7)c(-c8c(F)c(F)c(F)c(F)c8F)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H10F20N4/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50/h1-8,65,68H/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJEVAXUMNMFKDT-OTHQCIQNSA-N
Alkalmazás
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin has been used as a biomarker in a study. 1
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Guangwei Geng et al.
ACS nano, 11(5), 4866-4876 (2017-04-18)
Metal-free catalytic materials have recently received broad attention as promising alternatives to metal-involved catalysts. This is owing to their inherent capability to overcome the inevitable limitations of metal-involved catalysts, such as high sensitivity to poisoning, the limited reserves, high cost
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering