Merck
275867
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H36CoN4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
791.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
Alkalmazás
Starting material in the synthesis of cobalt nitrosyl porphyrins for use in the study of the binding and activation of nitric oxide.
Tulajdonságok és előnyök
Acts as a versatile catalyst during the oxidation of a wide range of organic substrates with dioxygen in the presence of 2-methylpropanal under ambient conditions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering