Fontos dokumentumok
257613
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
97%
Szinonimák:
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Teszt
97%
λmax
442 nm
SMILES string
c1cc(ccn1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccncc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccncc6)c7ccc(n7)c(-c8ccncc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C40H26N8/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25/h1-24,45,48H/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNZSHSJERXNJGX-XXDGMDECSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering