Merck
252190
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Szinonimák:
Cobalt TPP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H28CoN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
671.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
Dye content, 85%
Minőségi szint
mp
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
SMILES string
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Used in the decomposition of substituted cycloheptatriene endoperoxides in the synthesis of unsymmetrically substituted dihydrooxepines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shunsuke Shiba et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-04)
We report on an optical nitrogen oxide (NO) gas sensor device using cobalt tetraphenylporphyrin (CoTPP) dispersed in three kinds of hydrophobic polymer film matrix (polystyrene (PSt), ethylcellulose (EC), and polycyclohexyl methacrylate (PCHMA)) to improve humidity resistance. Our approach is very
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering