Fontos dokumentumok
399027
Brucine
anhydrous, 98%
Szinonimák:
10,11-Dimethoxystrychnine, 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −118°, c = 2.5 in chloroform
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?