Fontos dokumentumok
419060
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~30,000
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~30,000
a címkézés mértéke
≥49 wt. % Butyryl
1.4-2.4 wt. % Hydroxyl
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?