PSRVD01
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.3330 at 20 °C
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- density measured and certified according to ASTM D1480
- ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
- supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)