1098355
USP
Cellacefate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cellulose acetate phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cellacefate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)O)OC(=O)c4c(cccc4)C(=O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)OC(=O)c3c(cccc3)C(=O)O)O)COC(=O)C
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)