Fontos dokumentumok
217417
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Szinonimák:
AmberChrom™ 1X8 chloride form, AmberChrom™ 1X8-100 ion exchange resin
About This Item
Javasolt termékek
product name
AmberChrom™ 1X8 50-100 MESH (CL-) Anion,
leírás
cross-linkage 8%
Minőségi szint
form
beads
keresztkötés
8 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
nedvesség
43-48%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium
részecskeméret
50-100 mesh
működési pH
0-14
kapacitás
1.2 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
- in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column.
- to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography.
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) alacsony nyomáson működik, és egy szivattyú segítségével juttatja a mozgófázist az oszlopra.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.