Merck
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
AmberChrom 1X2 chloride form, 100-200 mesh
Forma
(Powder, Beads or Crystals)
Minőségi szint
keresztkötés
2 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
70-80%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
trimethylbenzylammonium functional group
részecskeméret
100-200 mesh
működési pH
0-14
kapacitás
0.7 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Alkalmazás
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was also used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for food & drug processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25
Tulajdonságok és előnyök
strongly basic anion.
Egyéb megjegyzések
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Jogi információk
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)