Fontos dokumentumok
44310
AmberChrom™ 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Szinonimák:
Dowex 1X4, Cl(−)-form, strongly basic
About This Item
Javasolt termékek
product name
AmberChrom™ 1X4 chloride form, chloride form, 50-100 mesh
Minőségi szint
leírás
cross-linkage 4%
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
>50%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
SAX
részecskeméret
50-100 mesh
működési pH
0-14
kapacitás
1.0 meq/mL capacity
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?