13858-U
Dowex 1X8 Ion Exchange Resin
200-400 mesh, matrix styrene divinylbenzene (gel)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dowex 1X8 formate form, 200-400 mesh, 2.5kg, matrix styrene divinylbenzene (gel)
leírás
cross-linkage 8%
Minőségi szint
Forma
beads
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium
részecskeméret
200-400 mesh
kapacitás
1.0 meq/mL
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
Alkalmazás
- Dowex 1X8 formate form was used to remove neutral monosaccharides and hexosamines from hydrolysates using ion-exchange chromatography.
- Dowex 1X8 formate form was used to purify organic acids from lyophilized fractions.
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)