77036
Manganese Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
Manganese AAS Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Manganese AAS standard for environmental monitoring: Manganese standards for Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) are essential in environmental monitoring, particularly in assessing manganese distribution in groundwater. This application is crucial for ensuring water safety and managing natural resources effectively (Rajmohan and Elango, 2005).
- Pharmaceutical manganese analysis: In pharmaceutical research, manganese AAS standards are used to ensure the precise quantification of manganese content in medicinal products. This is critical for meeting regulatory standards and ensuring patient safety (Cassella et al., 2011).
- Trace metal analysis manganese standard: High-purity manganese AAS standards are vital for trace metal analysis in various biotechnological applications. They help in the accurate measurement of manganese levels in biological samples, aiding in various research areas such as toxicology and nutrient metabolism (Borgese et al., 2011).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?