Fontos dokumentumok
15307
Chloral hydrate
≥99%
Szinonimák:
Trichloroacetaldehyde hydrate
Teszt
≥99%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
szennyeződések
chlor alcoholate, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents Toluene, Chloroform, Benzene, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% non-volatile matter
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
pH
2.8-5.5 (20 °C, 10%)
mp
57 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?