20795-U
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
26s ga (bevel tip)
leírás
Microliter™
Jellemzők
needle type N (cemented)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 84852
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 μL
Általános leírás
- Same quality performance as 700 series, with additional benefits
- The extended metal handle is removable and field repairable
- The plunger stem resists bending
- Accurate to within ±1% of the total volume
- Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)