Fontos dokumentumok
28633-U
Hamilton® 1702N syringe
1702N Slim Line, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
tűméret
22s ga (blunt tip)
leírás
gastight
Jellemzők
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 203075
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
kompatibilitás
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)