Fontos dokumentumok
Y3252
Yeast mannitol agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
rhizobiaceae
Alkalmazás
Komponensek
Yeast extract, 1.00
Mannitol, 10.00
Dipotassium phosphate, 0.50
Magnesium sulfate, 0.20
Sodium chloride, 0.10
Calcium carbonate, 1.00
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3