Fontos dokumentumok
19041
Supelco
Elemental Impurities according to ICH Q3D oral, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Szinonimák:
TraceCERT Elemental Impurities according to ICH Q3D oral
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
Ag, 150 mg/L
As, 15 mg/L
Cd, 5 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 150 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 100 mg/L
koncentráció
(in 12% nitric acid)
technika/technikák
ICP: suitable
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034). This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
  • Compatibility of oral magnesium oxide with ICH-Q3D: A study assessing the compatibility of oral magnesium oxide preparations with ICH-Q3D guidelines for elemental impurities ensures compliance with global standards, enhancing drug safety and efficacy (Satoh et al., 2021).
Elkészítési megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.