89922
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, Standard 2
TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Szinonimák:
ICH Q3D Elemental Impurity Standard 2
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
Au, 100 mg/L
Ir, 10 mg/L
Os, 10 mg/L
Pd, 10 mg/L
Pt, 10 mg/L
Rh, 10 mg/L
Ru, 10 mg/L
koncentráció
(in 10% hydrochloric acid)
technika/technikák
ICP: suitable
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
<li><strong>Determination of ICH-Q3D Elemental Impurity Leachables in Glass Vials:</strong> This study applies inductively coupled plasma mass spectrometry to assess ICH-Q3D elemental impurity leachables in glass vials used for parenteral applications, providing a crucial methodology for ensuring compliance with pharmaceutical heavy metal analysis standards (Breckenridge et al., 2023).</li>
<li><strong>Application of ICH Guidelines for Assessment and Control of Elemental Impurities in Parecoxib Sodium:</strong> Utilizing graphite-digestion and ICP-MS, this research conforms to the ICH Q3D guidelines for evaluating elemental impurities in parecoxib sodium, highlighting a robust approach for elemental impurity analysis in injectable pharmaceuticals (Hao et al., 2022).</li>
<li><strong>Risk-Based Approach to Evaluate and Control Elemental Impurities in Therapeutic Proteins:</strong> This study introduces a risk-based strategy for the assessment and control of elemental impurities in therapeutic proteins, which aligns with the requirements of USP <232> <233> compliance and aids in the development of safer parenteral medications (Luo et al., 2020).</li>
<li><strong>Assessment of Extractable Elements from Elastomers:</strong> Investigating the potential for elemental impurities to leach from elastomers, this research is vital for the risk assessment of elemental contaminants in parenteral formulations, ensuring safety and compliance with ICH Q3D standards (Paskiet et al., 2019).</li>
</ul>
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.