Fontos dokumentumok
12592
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
80/120 Carbopack B support
mátrix aktív csoport
3% SP®-1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)