43308
MOSH/MOAH Standard Mix
certified reference material, TraceCERT®, 10 components in toluene, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
150-600 mg/L each component in toluene
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
This mix contains suitable internal standard components for quantification of both mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH), as well as markers for the start and the end of the corresponding MOSH and MOAH fractions. More detailed information about the specific role of each component can be found in the corresponding technical report of the European Joint Research Center (JRC).
We also offer a MOSH/MOAH retention time CRM mix to accurately cut and quantify subfractions of MOSH and MOAH.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F
Lobbanási pont (C)
4.4 °C