Fontos dokumentumok
06949
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
≤2.5% KCl (T)
vezetőképesség
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
sűrűség
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
Alkalmazás
Analytical standard for conductivity meter calibration.
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)