Fontos dokumentumok
17778
Ticarcillin Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Ticarcillin
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Yersinia spp.
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(O)=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23)/t7-,8-,9+,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHKOGUYZJXTSFX-KZFFXBSXSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?