Fontos dokumentumok
17777
Potassium chlorate Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Potassium chlorate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
356 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Yersinia spp.
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Potassium chlorate 1 g
distilled water 30 ml
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?