Fontos dokumentumok
8.10278
Sigma-Aldrich
Dibromomethane
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Dibromomethane, Methylene bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-824-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.5% (GC)
gőznyomás
44 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
108 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
95-97 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
oldhatóság
11.7 g/L
sűrűség
2.49 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Ultraviolet Dosimetry: Dibromomethane facilitated the development of photochromic perovskite nanocrystals, enhancing their application in ultraviolet radiation monitoring and dosimetry, critical for environmental and health safety measures (Chen et al., 2024).
  • Energy Storage Solutions: It was utilized as both solvent and electrophilic cross-linker in the synthesis of highly porous hyper-cross-linked polymers, which are effective in methane storage under high pressures, showcasing its role in advancing material sciences for energy applications (Yang et al., 2024).
  • Halogenated Compound Sensing: Dibromomethane was instrumental in the creation of photoluminescent copper(I) iodide alkylpyridine thin films, used as sensors for volatile halogenated compounds, thus enhancing detection capabilities in chemical safety and environmental monitoring (Jamshidi et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.485 - 2.500
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Ozone 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2