Fontos dokumentumok
1.10255
Supelco
Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
for gas chromatography
Szinonimák:
Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N,O-bis(trimethylsilyl)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18F3NOSi2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
247-103-9
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
bp
145 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Determination of Delta(9)-tetrahydrocannabinol, 11-nor-carboxy-Delta(9)-tetrahydrocannabinol and cannabidiol in human plasma and urine after a commercial cannabidiol oil product intake.: This study uses Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) for derivatization in the analysis of cannabinoids in biological samples. The method enhances the detection sensitivity and accuracy, which is critical in forensic toxicology and clinical research (Papoutsis et al., 2024).
  • Simultaneous determination of 19 bromophenols by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after derivatization.: BSTFA is utilized for the derivatization of bromophenols in environmental samples, enhancing the separation and detection of these compounds in GC-MS analysis. This method is crucial for monitoring environmental contaminants (Liu et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F
Lobbanási pont (C)
34 °C