Fontos dokumentumok
528105
Sigma-Aldrich
Picrotoxin, Anamirta cocculin
A potent antagonist of GABA receptors (IC₅₀ = 240 nM) at synapses in the central nervous system.
Szinonimák:
Picrotoxin, Anamirta cocculin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18O7 · C15H16O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
602.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
Forma
crystals
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to light yellow
oldhatóság
aqueous base: 3 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O6[C@]87[C@H]6C[C@@]9([C@]8([C@H](OC7=O)C%10OC(=O)C9[C@@H]%10C(O)(C)C)C)O.O1[C@]32[C@@]4([C@H](OC3=O)C5OC(=O)C([C@@]4(CC21)O)[C@@H]5C(=C)C)C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
Általános leírás
A potent antagonist of GABA receptors (IC50 = 240 nM) at synapses in the central nervous system. Inhibits 35S-TBPS binding to the Cl channel (IC50 = 1.7 µM). Picrotoxin is a mixture of one mole of picrotoxinin and one mole of picrotin.
A potent antagonist of GABA receptors (IC50 = 240 nM) at synapses in the central nervous system. Inhibits 35S-TBPS binding to the Cl- channel (IC50 = 1.7 µM). Picrotoxin is a mixture of one mole of picrotoxinin and one mole of picrotin.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
GABA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 240 nM against GABA receptors
Figyelmeztetés
Toxicity: Highly Toxic (H)
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Qian, H., and Dowling, J.E. 1994. J. Neurosci. 14, 4299.
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3