Fontos dokumentumok
5.05875
Sigma-Aldrich
(+)-Bicuculline
Szinonimák:
(+)-Bicuculline, GABA A Receptor Antagonist, Bicuculline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
740 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Általános leírás
A potent allosteric antagonist of vertebrate GABAA receptors. Blocks GABAA-induced chloride currents in cultured neurons (IC50 = 740 nM). Shown to increase blood pressure in spontaneously hypertensive rats and cause convulsion in experimental animals. Also, increases the amplitude of spontaneous colonic contractions.
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Ueno, S., et al. 1997. J. Neurosci.17, 625.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Minocha, A., and Galligan, J.J. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 187.
Robert K.A., et al. 1993. Cardiovasc. Pharmacol.21, 156.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3