Fontos dokumentumok
17470
Bromocresol Green Sultone Form
for microscopy (Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 3.8-5.4)
Szinonimák:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 3.8-5.4)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
pH
3.8-5.4, yellow to blue
mp
225 °C
oldhatóság
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, red
εmax
≥225 at 418-428 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?