Merck
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H29NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-12,15H,5-8,13-14H2,1-4H3/b10-9-,12-11+/t15-/m1/s1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)