Fontos dokumentumok
30172
Arachidonyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
C20:4(n-6) carnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Arachidonoylcarnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (LC/MS)
optikai aktivitás
[α]/D -13±3°, c = 0.1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H]
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?