GPWP04700
PES Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Hydrophilic polyethersulfone membrane filter discs, Millipore Express PLUS Membrane Filter, PES membrane filter discs
About This Item
Javasolt termékek
material
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore Express®
Millipore
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
160-185 μm
szennyeződések
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pórusméret
0.22 μm pore size
buborékpont
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Features & Benefit:
•Ultra fast filtration and high throughput shorten process time
•Can be sterilized by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation for sterile filtration applications
Applications:
Sterile Filtration, Buffer Filtration, Tissue Culture Media Filtration
Alkalmazás
- Sterile filtration
- Buffer filtration
- Tissue culture media filtration
- Sample filtration for PFAS analytical testing (LC-MS)
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: General laboratory filtration
- Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
- Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
A Millex® PES fecskendőszűrők validálása vízminták PFAS vizsgálatában az EPA 537.1 módszerrel.