Fontos dokumentumok
07233
Maximum Recovery Diluent
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Peptone Saline Diluent
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 8199:2018
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L
sodium chloride, 8.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
alkalmasság
nonselective for bacteria (General Media)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?