Fontos dokumentumok
D8938
KIMBLE Dounce tissue grinder set
2 mL complete
Szinonimák:
885300-0002, Dounce, Dounce Homogenizer, Glass Tissue Grinder, KIMBLE Tissue Grinder, KONTES, Pestles, Tissue Grinder, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
Jellemzők
autoclavable
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 885300-0002
mozsár A mozsártörő
0.0030-0.0050 in.
mozsár B mozsártörő
0.0005-0.0025 in.
hasznos térfogat × H
2 mL × 60 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)