Fontos dokumentumok
N0392
Nordoxepin hydrochloride
analytical standard, ≥98.0% (TLC), powder
Szinonimák:
11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to yellow
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)