Fontos dokumentumok
04471
(R)-(+)-α-Lipoic acid
analytical standard
Szinonimák:
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D +115±5°, c = 1% in ethanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
48-52 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a reference standard for the determination of α-lipoic acid in human urine by isocratic reversed-phase HPLC and in α-lipoic acid capsules by HPLC with chemiluminescence detection.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?