Fontos dokumentumok
32924
Oxibendazole
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Methyl (5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?