Fontos dokumentumok
T5625
(±)-α-Lipoic acid
synthetic, ≥99% (titration), powder
Szinonimák:
(±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
Oxidized form
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.