Fontos dokumentumok
70116
Nutrient Agar No 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16654:2001
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.