Merck
04068
Sigma-Aldrich
Fmoc-11-Aun-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
11-(Fmoc-amino)undecanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
423.54
Beilstein:
4887890
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H33NO4/c28-25(29)17-7-5-3-1-2-4-6-12-18-27-26(30)31-19-24-22-15-10-8-13-20(22)21-14-9-11-16-23(21)24/h8-11,13-16,24H,1-7,12,17-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMEVDILDSCXKJW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Alkyl spacer employed in peptide synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Galoppini et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 409-414 (1999-02-13)
Four previously reported kinin receptor peptide antagonists, including the B1 receptor-selective peptides desArg10-HOE 140 (H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-OH) and B-9858 (H-Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-OH), have been modified by replacement of the central tetrapeptide Pro-Hyp-Gly-Xaa with linear alkyl spacers of variable length. The analogue of desArg10-HOE 140
D. Boumrah et al.
Tetrahedron, 53, 6977-6977 (1997)