Fontos dokumentumok
159247
12-Aminododecanoic acid
95%
Szinonimák:
12-Aminolauric acid
Teszt
95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBLZLIFKVPJDCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
536.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
280 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?