Merck
04060
Sigma-Aldrich
4-(Boc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.28
Beilstein:
2854286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (T)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
szín
white to almost white
mp
164-168 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)