Merck
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
95%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
64-68 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
Alkalmazás
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas
  • bipyrrole-based[2]catenane
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)