Merck
P8579
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Szinonimák:
Eprodisate disodium, NC 503
About This Item
Lineáris képlet:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Reactant involved in synthesis of:
  • Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
  • Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)