Fontos dokumentumok
E1649
Ethylenediamine
meets USP testing specifications
Szinonimák:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98.6% (Gew)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
robbanási határérték
16 %
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
törésmutató
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble at
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?