Merck
900537
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH2CH215NH2
Molekulatömeg:
62.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+2
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)