Merck
40085
Supelco
Trichloroethylene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Szinonimák:
Trichloroethene
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trichloroethylene is a chlorinated aliphatic organic solvent, which can be extensively used as a metal degreaser in industries.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Use of Zea mays L. in phytoremediation of trichloroethylene
Moccia E, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 24, 11053-11060 (2017)
Hydrodechlorination of trichloroethylene over Pd supported on swellable organically-modified silica (SOMS)
Sohn H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 203, 641-653 (2017)
Sung-Wook Jeen et al.
Journal of contaminant hydrology, 144(1), 108-121 (2012-12-19)
Column experiments and numerical simulations were conducted to evaluate the effects of Cr(VI) and dissolved CaCO(3) on the iron reactivity towards trichloroethene (TCE) and Cr(VI) reduction. Column experiments included measurements of iron corrosion potential and characterization of surface film composition
Sara Karami et al.
Occupational and environmental medicine, 70(8), 591-599 (2013-06-01)
The carcinogenic potential of trichloroethylene (TCE) continues to generate much controversy, even after the US Environmental Protection Agency raised its classification to 'carcinogenic to humans'. We conducted a meta-analysis of published cohort and case-control studies exploring occupational TCE exposure in
Sarah J Blossom et al.
Toxicology and applied pharmacology, 269(3), 263-269 (2013-04-10)
Previous studies demonstrated that low-level postnatal and early life exposure to the environmental contaminant, trichloroethylene (TCE), in the drinking water of MRL+/+ mice altered glutathione redox homeostasis and increased biomarkers of oxidative stress indicating a more oxidized state. Plasma metabolites